주요 문서
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
425.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99%
형태
solid
반응 적합성
core: cobalt
mp
>250 °C (lit.)
SMILES string
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
InChI key
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)