주요 문서
52949
Sigma-Aldrich
3-(2-Quinolyl)-DL-alanine
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.24
Beilstein:
179632
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccc2ccccc2n1)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O2/c13-10(12(15)16)7-9-6-5-8-3-1-2-4-11(8)14-9/h1-6,10H,7,13H2,(H,15,16)
InChI key
CRSSRGSNAKKNNI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)