주요 문서
529400
Sigma-Aldrich
Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
average Mv ~20,000
동의어(들):
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C7H12O3)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분자량
average Mv ~20,000
SMILES string
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI key
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
물리적 형태
Water-swellable polymer. Hydrogel.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)