Key Documents
529397
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl proline, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
0.4-0.6 mmol/g N loading
입자 크기
200-400 mesh
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)