문서
529206
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3CC6H3(F)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
192.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
density
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter