주요 문서
529028
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(Cl)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
263.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.56 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
density
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate may be used in the synthesis of ethyl 6-bromo-3-chloro-3′-methylbiphenyl-2-carboxylate.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
New mixed Li/Mg and Li/Mg/Zn amides for the chemoselective metallation of arenes and heteroarenes.
Rohbogner CJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 1781-1795 (2009)