주요 문서
528501
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxybenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
152 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BQXRZUDSLFBQDX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)