주요 문서
528463
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycinnamic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
InChI key
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
일반 설명
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)