주요 문서
528188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) mesylate
동의어(들):
PEG-mesylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
51.8-53.3 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.COS(O)(=O)=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)