주요 문서
528153
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylnaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
Beilstein:
1903544
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of BP Amoco
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)