Key Documents
52792
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-2,5-Hexanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
118.17
Beilstein:
1719251
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
52-54 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI key
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Chiral building for the synthesis of C2 symmetric chiral ligands, e.g. (S,S)-2,5-dimethylpyrrolidine
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M.J. Kim et al.
Synlett, 767-767 (1993)
H. Nagai et al.
Synlett, 289-289 (1994)
A Practical Synthesis of (2R,5R)-2,5-Hexanediol.
P. Saravanan et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2669-2670 (1997-04-18)