주요 문서
527734
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)