주요 문서
527580
Sigma-Aldrich
(Z)-1,2-Diphenyl-1,2-ethylenediboronic acid bis(pinacol) ester
96%
동의어(들):
cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) stilbene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H34B2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
432.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
175-178 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
InChI key
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)