주요 문서
526916
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(NO2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
171.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
39-44 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI key
MKWJZTFMDWSRIH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol can be prepared from the reaction between borane (in THF) and 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid (in THF) at 0°C.
애플리케이션
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 4-fluoro-3-nitrobenzyl chloride.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Experimentally induced phenylketonuria. II. Potential inhibitors of phenylalanine hydroxylase.
J I DeGraw et al.
Journal of medicinal chemistry, 11(2), 225-227 (1968-03-01)