주요 문서
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH3Cr(CO)3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)