Key Documents
526665
Sigma-Aldrich
5-Acenaphthenecarboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,14,15)
InChI key
DXKAWGBIIVQFIE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)