Key Documents
526614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
동의어(들):
2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
172.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
30-33 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)