주요 문서
526258
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Dye content 50 %
동의어(들):
Ammoniated ruthenium oxychloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS Number:
Molecular Weight:
786.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 50%
λmax
534 nm
SMILES string
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)