문서
525707
Sigma-Aldrich
Ammonium fluoroniobate
99.99%
동의어(들):
Ammonium heptafluoroniobate tetrafluorooxoniobate (5:2:1), Ammonium tetrafluorooxoniobate (1) heptafluoroniobate (2) (5:1:2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
5[NH4+] [Nb(O)F42NbF72-]
CAS Number:
Molecular Weight:
726.88
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99%
형태
powder
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Nb-](F)(F)(F)=O.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/18FH.5H3N.3Nb.O/h18*1H;5*1H3;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+3;2*+5;/p-13
InChI key
ZWFVPLLPUJJSDU-UHFFFAOYSA-A
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable