주요 문서
525499
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-butylthiophene
96%
동의어(들):
2,5-Dibromo-3-octylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10Br2S
CAS Number:
Molecular Weight:
298.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
270-281 °C (lit.)
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C8H10Br2S/c1-2-3-4-6-5-7(9)11-8(6)10/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Conducting polymer precursor.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.