주요 문서
525383
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
221.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
202-209 °C (lit.)
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI key
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)