주요 문서
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2CHOC6H4NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
201.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
252-255 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)