Key Documents
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isothiocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
189.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.577 (lit.)
bp
210-213 °C (lit.)
density
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
InChI key
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)