๋ถ์
99%
mp
81-83 ยฐC (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C/Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16N2O6/c1-3-21-13(17)12(14(18)22-4-2)9-15-10-6-5-7-11(8-10)16(19)20/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VNKXJOYRWHAQGB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.