주요 문서
524174
Sigma-Aldrich
Tetrabutylantimony(V) bromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]4SbBr
CAS Number:
Molecular Weight:
430.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
density
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)