주요 문서
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]propionitrile
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)