주요 문서
522708
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H22Cl2W
CAS Number:
Molecular Weight:
469.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)