주요 문서
522031
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.9 atom % D
동의어(들):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD2Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.94
Beilstein:
1733318
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99.9 atom % D
Quality Level
포장
pk of 10 × 0.6 mL
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)