Key Documents
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Trihexyldiethylenetriamine
99.99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
355.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99.99%
bp
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
InChI key
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)