Key Documents
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
252-255 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI key
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Contains varying amounts of anhydride.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)