Key Documents
520926
Sigma-Aldrich
Cesium metavanadate
≥99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CsVO3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.9% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
불순물
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Cs+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Cs.3O.V/q+1;;;-1;
InChI key
SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)