주요 문서
520284
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2CC6H4ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
294.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
0.5 M in THF
불순물
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
density
1.023 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.22 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)