주요 문서
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
268.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
0.5 M in THF
density
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES string
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)