주요 문서
520071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-(tert-butyldimethylsilyl)serinol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
305.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
32-37 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H31NO4Si/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-20(7,8)14(4,5)6/h11,16H,9-10H2,1-8H3,(H,15,17)/t11-/m1/s1
InChI key
OKOFEVZCVGPZCQ-LLVKDONJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)