주요 문서
519669
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(N-hexamethyleneimino)acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H12NCH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CN1CCCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-12-9(11)8-10-6-4-2-3-5-7-10/h2-8H2,1H3
InChI key
GNUZJPUUUCAMNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)