주요 문서
51916
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H19N3O4
Molecular Weight:
377.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)