주요 문서
519154
Sigma-Aldrich
Manganese(II) molybdate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MnMoO4
CAS Number:
Molecular Weight:
214.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
양식
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI key
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)