문서
519138
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) telluride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
As2Te3
CAS Number:
Molecular Weight:
532.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]