Key Documents
518778
Sigma-Aldrich
4-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide, 4-Acetamidophenylboronic acid, pinacol cyclic ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20BNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
261.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
InChI key
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3