주요 문서
518565
Sigma-Aldrich
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
312.36
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
InChI key
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
애플리케이션
Employed in the synthesis of a second-order chromophore covalently attached to a photofractive terpolymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)