Key Documents
518506
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCO2C6H4CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
224.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor pressure
1.09 psi ( 20 °C)
분석
95%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)