Key Documents
518220
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99.999% trace metals basis
동의어(들):
Magnesium dibromide hexahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgBr2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
292.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.999% trace metals basis
형태
solid
density
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)