주요 문서
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30Sr
CAS Number:
Molecular Weight:
358.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
양식
solid
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)