주요 문서
516880
Sigma-Aldrich
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
애플리케이션
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)