주요 문서
516821
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine hydroxide
Dye content 95 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H20N8OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
572.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
672 nm
SMILES string
C[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C33H20N8OSi/c1-43(42)40-30-22-14-6-7-15-23(22)32(40)38-28-20-12-4-5-13-21(20)29(35-28)39-33-25-17-9-8-16-24(25)31(41(33)43)37-27-19-11-3-2-10-18(19)26(34-27)36-30/h2-17,42H,1H3/b36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-,39-29-,39-33-
InChI key
RFJMHYRHTVTYGU-RWKGZJOPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)