주요 문서
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
동의어(들):
TPS® 15
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H24N2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
332.44
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
75 wt. % in H2O
SMILES string
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
InChI key
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)