Key Documents
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
동의어(들):
N-Cbz-(R)-(+)-pipecolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
263.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
InChI key
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable