문서
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
동의어(들):
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid, (S)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-L-pipecolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
229.27
Beilstein:
480024
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
광학 순도
ee: 98% (GLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
122-126 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable