주요 문서
516104
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-chloroacetanilide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(O)NHC6H3(NH2)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C8H9ClN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
MIIPQGGYCFVDAI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)