주요 문서
515817
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
동의어(들):
TYZOR® ZEC organic zirconate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H44O16Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
703.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
liquid
반응 적합성
core: zirconium
불순물
12% ethanol and 1-propanol
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
InChI key
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
법적 정보
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
65.0 °F
Flash Point (°C)
18.33 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)